4-(2-Methyl-1-imidazolyl)benzonitrile 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR6085-1G OR6085-5G
APOSOR6085-1GEA 141 EUR InStock
APOSOR6085-1G APOSOR6085-5G
4-(2-Methyl-1-imidazolyl)benzonitrile 97%
4-(2-Methyl-1-imidazolyl)benzonitrile
Formule: C₁₁H₉N₃
MW: 183,214 g/mol
Point de fusion: 138…141 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 122957-50-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité