5-Amino-1-chloroisoquinoline 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR6097-1G OR6097-500MG
APOSOR6097-1GEA 180 EUR InStock
APOSOR6097-1G APOSOR6097-500MG
5-Amino-1-chloroisoquinoline 98%
5-Amino-1-chloroisoquinoline
Formule: C₉H₇ClN₂
MW: 178,6183 g/mol
Point de fusion: 158…162 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09258640
Numéro CAS: 374554-54-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité