2-Amino-4-(méthylsulfonyl)phénol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Amino-4-(methylsulfonyl)phenol 2-Hydroxy-5-(methylsulfonyl)aniline, 3-Amino-4-hydroxyphenyl Methyl sulphone, 2-Hydroxy-5-(methylsulphonyl)aniline, 2-Amino-4-(methylsulphonyl)phenol
OR61009-1G OR61009-5G
APOSOR61009-1GEA 65.4 EUR InStock
APOSOR61009-1G APOSOR61009-5G
2-Amino-4-(méthylsulfonyl)phénol 95%
2-Amino-4-(méthylsulfonyl)phénol
Formule: C₇H₉NO₃S
MW: 187,21 g/mol
Point de fusion: 158 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00719450
Numéro CAS: 98-30-6
EINECS: 202-654-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité