3-Benzyl-5-(2-hydroxyéthyl)-4-méthyl-1,3-thiazol-3-ium chlorure
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR61012-1G OR61012-5G OR61012-10G
APOSOR61012-1GEA 71.3 EUR InStock
APOSOR61012-1G APOSOR61012-5G APOSOR61012-10G
3-Benzyl-5-(2-hydroxyéthyl)-4-méthyl-1,3-thiazol-3-ium chlorure
3-Benzyl-5-(2-hydroxyéthyl)-4-méthyl-1,3-thiazol-3-ium chlorure
Formule: C₁₃H₁₆ClNOS
Point de fusion: 142…144 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011959
Numéro CAS: 4568-71-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité