8-Chlorotetrazolo[1,5-a]pyridine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR6102-100MG OR6102-250MG
APOSOR6102-100MGEA 43.5 EUR InStock
APOSOR6102-100MG APOSOR6102-250MG
8-Chlorotetrazolo[1,5-a]pyridine 98%
8-Chlorotetrazolo[1,5-a]pyridine
Formule: C₅H₃ClN₄
Point de fusion: 194…200 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00490111
Numéro CAS: 40971-88-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité