Diméthylsulfoxyde 99.7+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR61029-100ML OR61029-25ML OR61029-50ML
APOSOR61029-100MLEA 452 EUR InStock
APOSOR61029-100ML APOSOR61029-25ML APOSOR61029-50ML
Diméthylsulfoxyde 99.7+%
Diméthylsulfoxyde
Formule: (CH₃)₂SO
Point d'ébullition: 189 °C
Point de fusion: 16…19 °C
Densité: 1.1 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 87 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002089
Numéro CAS: 67-68-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité