4-Methyl-3-pyridineboronic acid 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (4-Methylpyridin-3-yl)boronic acid, 4-Methylpyridine-3-boronic acid
OR6103-1G OR6103-5G OR6103-25G
APOSOR6103-1GEA 37.7 EUR InStock
APOSOR6103-1G APOSOR6103-5G APOSOR6103-25G
4-Methyl-3-pyridineboronic acid 96%
4-Methyl-3-pyridineboronic acid
Formule: C₆H₈BNO₂
MW: 136,94 g/mol
Point de fusion: 102…106 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03788244
Numéro CAS: 148546-82-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité