2-Amino-5-phenylpyrazine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR61038-10G OR61038-1G OR61038-5G
APOSOR61038-10GEA 793 EUR InStock
APOSOR61038-10G APOSOR61038-1G APOSOR61038-5G
2-Amino-5-phenylpyrazine 98%
2-Amino-5-phenylpyrazine
Formule: C₁₀H₉N₃
MW: 171,1986 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01646266
Numéro CAS: 13535-13-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité