2,5-Dimethylthiazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR61055-5G
APOSOR61055-5GEA 63.8 EUR InStock
APOSOR61055-5G
2,5-Dimethylthiazole
2,5-Dimethylthiazole
Formule: C₅H₇NS
MW: 113,1808 g/mol
Point d'ébullition: 148…153 °C
Densité: 1.057 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00130120
Numéro CAS: 4175-66-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité