Methyl trans-4-aminocyclohexanecarboxylate hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: trans-4-Aminocyclohexanecarboxylic Acid Methyl Ester Hydrochloride
OR61067-1G OR61067-5G
APOSOR61067-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR61067-1G APOSOR61067-5G
Methyl trans-4-aminocyclohexanecarboxylate hydrochloride
Methyl trans-4-aminocyclohexanecarboxylate hydrochloride
Formule: C₈H₁₅NO₂
MW: 193,67 g/mol
Point de fusion: 138…140 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08274538
Numéro CAS: 61367-07-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité