Methyl-6-chloropicolinate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR61071-5GEA 56.8 EUR InStock
APOSOR61071-5G APOSOR61071-25G
Methyl-6-chloropicolinate
Methyl-6-chloropicolinate
Formule: C₇H₆ClNO₂
MW: 171,58 g/mol
Point de fusion: 93…94 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00155391
Numéro CAS: 6636-55-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité