4-(Chloromethyl)benzonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR61079-100G OR61079-25G OR61079-500G
APOSOR61079-100GEA 36.4 EUR InStock
APOSOR61079-100G APOSOR61079-25G APOSOR61079-500G
4-(Chloromethyl)benzonitrile
4-(Chloromethyl)benzonitrile
Formule: C₈H₆ClN
MW: 151,60 g/mol
Point d'ébullition: 179 °C/50mmHg
Point de fusion: 77…79 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00019761
Numéro CAS: 874-86-2
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité