2-Bromo-5-methoxypyrazine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR61105-1G OR61105-250MG
APOSOR61105-1GEA 71.2 EUR InStock
APOSOR61105-1G APOSOR61105-250MG
2-Bromo-5-methoxypyrazine
2-Bromo-5-methoxypyrazine
Formule: C₅H₅BrN₂O
MW: 189,0100 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08235189
Numéro CAS: 143250-10-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité