2-Bromopyrazine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR61107-1G OR61107-5G OR61107-25G
APOSOR61107-1GEA 36.4 EUR InStock
APOSOR61107-1G APOSOR61107-5G APOSOR61107-25G
2-Bromopyrazine 98%
2-Bromopyrazine
Formule: C₄H₃BrN₂
MW: 158,9800 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08275680
Numéro CAS: 56423-63-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité