Trichloroacétamide
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2,2,2-Trichloroacetamide
OR61119-100G OR61119-250G
APOSOR61119-100GEA 26.1 EUR InStock
APOSOR61119-100G APOSOR61119-250G
Trichloroacétamide
Trichloroacétamide
Formule: C₂H₂Cl₃NO
MW: 162,4 g/mol
Point d'ébullition: 238…240 °C/760mmHg
Point de fusion: 139…141 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008009
Numéro CAS: 594-65-0
EINECS: 209-849-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité