3,5-Diméthylbenzyle bromure 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: α-Bromomesitylene, 1-(Bromomethyl)-3,5-dimethylbenzene
OR61128-100G OR61128-25G
APOSOR61128-100GEA 214 EUR InStock
APOSOR61128-100G APOSOR61128-25G
3,5-Diméthylbenzyle bromure 97%
3,5-Diméthylbenzyle bromure
Formule: C₉H₁₁Br
MW: 199,09 g/mol
Point d'ébullition: 109…110 °C/14mmHg
Point de fusion: 36…40 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013539
Numéro CAS: 27129-86-8
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité