3,5-Xylidine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 3,5-Dimethylaniline, 5-Amino-m-xylene
OR61129-100G OR61129-25G OR61129-5G
APOSOR61129-100GEA 71.2 EUR InStock
APOSOR61129-100G APOSOR61129-25G APOSOR61129-5G
3,5-Xylidine 97%
3,5-Xylidine
Formule: C₈H₁₁N
MW: 121,18 g/mol
Point d'ébullition: 221 °C
Point de fusion: 44446 °C
Densité: 0.972 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 101.7 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007813
Numéro CAS: 108-69-0
EINECS: 203-607-0
ONU: 1711
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité