2-[(3-Aminophenyl)thio]-4,6-dimethylpyrimidine 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-[(4,6-Dimethylpyrimidin-2-yl)sulphanyl]aniline
OR6113-1G OR6113-5G OR6113-25G
APOSOR6113-1GEA 185 EUR InStock
APOSOR6113-1G APOSOR6113-5G APOSOR6113-25G
2-[(3-Aminophenyl)thio]-4,6-dimethylpyrimidine 95+%
2-[(3-Aminophenyl)thio]-4,6-dimethylpyrimidine
Formule: C₁₂H₁₃N₃S
MW: 231,32 g/mol
Point de fusion: 88…90 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00203026
Numéro CAS: 387358-42-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité