1-(4-Methoxyphenyl)cyclopropanecarboxylic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR61139-5G OR61139-1G OR61139-10G
APOSOR61139-5GEA 69.8 EUR InStock
APOSOR61139-5G APOSOR61139-1G APOSOR61139-10G
1-(4-Methoxyphenyl)cyclopropanecarboxylic acid 97%
1-(4-Methoxyphenyl)cyclopropanecarboxylic acid
Formule: C₁₁H₁₂O₃
Point de fusion: 130 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00019223
Numéro CAS: 16728-01-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité