1-(4-Chlorophenyl)-1-methylethylamine
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR6114-1G OR6114-250MG OR6114-100MG
APOSOR6114-1GEA 177 EUR InStock
APOSOR6114-1G APOSOR6114-250MG APOSOR6114-100MG
1-(4-Chlorophenyl)-1-methylethylamine
1-(4-Chlorophenyl)-1-methylethylamine
Formule: C₉H₁₂ClN
Point d'ébullition: 91 °C/4mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08669636
Numéro CAS: 17797-11-4
ONU: 2735
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité