1-Benzylpiperidine-4-carbaldehyde 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR61172-10G OR61172-25G
APOSOR61172-10GEA 72.7 EUR InStock
APOSOR61172-10G APOSOR61172-25G
1-Benzylpiperidine-4-carbaldehyde 95%
1-Benzylpiperidine-4-carbaldehyde
Formule: C₁₃H₁₇NO
Point d'ébullition: 315 °C
Densité: 1.026 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02258902
Numéro CAS: 22065-85-6
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité