6-Aminonicotinonitrile 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 6-Amino-3-pyridinecarbonitrile, 6-aminopyridine-3-carbonitrile, 2-Amino-5-cyanopyridine, 2-Aminopyridine-5-carbonitrile
OR6119-100G OR6119-25G OR6119-5G
APOSOR6119-100GEA 557 EUR InStock
APOSOR6119-100G APOSOR6119-25G APOSOR6119-5G
6-Aminonicotinonitrile 97%
6-Aminonicotinonitrile
Formule: C₆H₅N₃
MW: 119,13 g/mol
Point d'ébullition: 240…250 °C/15mmHg
Point de fusion: 159…163 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00128902
Numéro CAS: 4214-73-7
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité