6-Aminonicotinamide 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR6120-10G OR6120-25G OR6120-5G
APOSOR6120-10GEA 275 EUR InStock
APOSOR6120-10G APOSOR6120-25G APOSOR6120-5G
6-Aminonicotinamide 95+%
6-Aminonicotinamide
Formule: C₆H₇N₃O
Point de fusion: 245…248 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006327
Numéro CAS: 329-89-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité