2-Amino-4,6-dimethylpyridine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR6121-5GEA 29.2 EUR InStock
APOSOR6121-5G APOSOR6121-1G APOSOR6121-25G
2-Amino-4,6-dimethylpyridine 97%
2-Amino-4,6-dimethylpyridine
Formule: C₇H₁₀N₂
MW: 122,1700 g/mol
Point d'ébullition: 235 °C
Point de fusion: 63…64 °C
Point d'éclair: 121 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006322
Numéro CAS: 5407-87-4
EINECS: 226-470-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité