1,5,6,7-Tetrahydro-4H-indol-4-one
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Oxo-4,5,6,7-tetrahydroindole, 6,7-Dihydro-1H-indol-4(5H)-one
OR61260-25G
APOSOR61260-25GEA 77 EUR InStock
APOSOR61260-25G
1,5,6,7-Tetrahydro-4H-indol-4-one
1,5,6,7-Tetrahydro-4H-indol-4-one
Formule: C₈H₉NO
MW: 135,17 g/mol
Point de fusion: 190 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00075438
Numéro CAS: 13754-86-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité