2-Amino-3-chloropyrazine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR6127-5G OR6127-1G OR6127-25G
APOSOR6127-5GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR6127-5G APOSOR6127-1G APOSOR6127-25G
2-Amino-3-chloropyrazine 97%
2-Amino-3-chloropyrazine
Formule: C₄H₄ClN₃
MW: 129,55 g/mol
Point d'ébullition: 248 °C
Point de fusion: 167…171 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04114305
Numéro CAS: 6863-73-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité