N-Carbobenzoxy-L-proline 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSOR61280-500GEA 108 EUR InStock
APOSOR61280-500G APOSOR61280-100G APOSOR61280-25G
N-Carbobenzoxy-L-proline 98%
N-Carbobenzoxy-L-proline
Formule: C₁₃H₁₅NO₄
MW: 249,27 g/mol
Point de fusion: 76…78 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003170
Numéro CAS: 1148-11-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité