L-Proline-tert-butyl ester 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: (S)-tert-Butyl pyrrolidine-2-carboxylate, H-Pro-OtBu
OR61281-10G OR61281-25G OR61281-5G
APOSOR61281-10GEA 64 EUR InStock
APOSOR61281-10G APOSOR61281-25G APOSOR61281-5G
L-Proline-tert-butyl ester 97%
L-Proline-tert-butyl ester
Formule: C₉H₁₇NO₂
MW: 171,2 g/mol
Point d'ébullition: 50…51 °C/1mmHg
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00037879
Numéro CAS: 2812-46-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité