Hydrogéno-(S)-pyrrolidine-1,2-dicarboxylate de 1-(tert-butyle)
Fournisseur: Apollo Scientific
OR61282-100G OR61282-25G
APOSOR61282-100GEA 90.2 EUR InStock
APOSOR61282-100G APOSOR61282-25G
Hydrogéno-(S)-pyrrolidine-1,2-dicarboxylate de 1-(tert-butyle)
Hydrogéno-(S)-pyrrolidine-1,2-dicarboxylate de 1-(tert-butyle)
Formule: C₁₀H₁₇NO₄
Point de fusion: 133…136 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00037324
Numéro CAS: 15761-39-4
EINECS: 239-848-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité