4-Amino-2,6-dichloropyrimidine 98+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR6129-25G OR6129-5G
APOSOR6129-25GEA 26.1 EUR InStock
APOSOR6129-25G APOSOR6129-5G
4-Amino-2,6-dichloropyrimidine 98+%
4-Amino-2,6-dichloropyrimidine
Formule: C₄H₃Cl₂N₃
MW: 163,99 g/mol
Point de fusion: 258…267 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00038015
Numéro CAS: 10132-07-7
EINECS: 233-369-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité