3-Aminopyridazine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR6130-1G OR6130-5G
APOSOR6130-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR6130-1G APOSOR6130-5G
3-Aminopyridazine 97%
3-Aminopyridazine
Formule: C4H5N3
MW: 95,10 g/mol
Point de fusion: 168…172 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01529869
Numéro CAS: 5469-70-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité