5-Bromobenzoxazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Bromobenzo[d]oxazole
OR61307-1G
APOSOR61307-1GEA 24.8 EUR InStock
APOSOR61307-1G
5-Bromobenzoxazole
5-Bromobenzoxazole
Formule: C₇H₄BrNO
MW: 198,0200 g/mol
Point de fusion: 37…40 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03095026
Numéro CAS: 132244-31-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité