Isopropylamine hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Propan-2-amine hydrochloride, 2-Aminopropane Hydrochloride
OR61315-100G OR61315-25G OR61315-500G
APOSOR61315-100GEA 102 EUR InStock
APOSOR61315-100G APOSOR61315-25G APOSOR61315-500G
Isopropylamine hydrochloride
Isopropylamine hydrochloride
Formule: C₃H₉N
MW: 95,57 g/mol
Point de fusion: 139…150 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00050705
Numéro CAS: 15572-56-2
EINECS: 239-629-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité