3-Amino-1-Boc-piperidine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR6132-5GEA 30.6 EUR InStock
APOSOR6132-5G APOSOR6132-1G
3-Amino-1-Boc-piperidine 97%
3-Amino-1-Boc-piperidine
Formule: C₁₀H₂₀N₂O₂
MW: 200,28 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01861219
Numéro CAS: 184637-48-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité