1,2-Diamino-3-chlorobenzene 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR61333-1G OR61333-5G OR61333-25G
APOSOR61333-1GEA 20.5 EUR InStock
APOSOR61333-1G APOSOR61333-5G APOSOR61333-25G
1,2-Diamino-3-chlorobenzene 97%
1,2-Diamino-3-chlorobenzene
Formule: C₆H₇ClN₂
Point de fusion: 27…29 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09881742
Numéro CAS: 21745-41-5
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité