1,4-Bis(2-methylstyryl)benzene
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR61337-5GEA 32.1 EUR InStock
APOSOR61337-5G APOSOR61337-100G APOSOR61337-25G
1,4-Bis(2-methylstyryl)benzene
1,4-Bis(2-methylstyryl)benzene
Formule: C₂₄H₂₂
MW: 310,44 g/mol
Point de fusion: 180…182 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008529
Numéro CAS: 13280-61-0
EINECS: 236-285-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité