6-Chloropyridazine-4-carboxylic acid 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR61342-10G OR61342-1G OR61342-5G
APOSOR61342-10GEA 669 EUR InStock
APOSOR61342-10G APOSOR61342-1G APOSOR61342-5G
6-Chloropyridazine-4-carboxylic acid 96%
6-Chloropyridazine-4-carboxylic acid
Formule: C₅H₃ClN₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD15146792
Numéro CAS: 1256794-24-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité