2,5-Dichloronicotinonitrile 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR61381-1G OR61381-5G
APOSOR61381-1GEA 43.7 EUR InStock
APOSOR61381-1G APOSOR61381-5G
2,5-Dichloronicotinonitrile 97%
2,5-Dichloronicotinonitrile
Formule: C₆H₂Cl₂N₂
Point de fusion: 121…123 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13185481
Numéro CAS: 126954-66-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité