Acide 4-amino-3-chlorobenzoïque 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR61423-1G OR61423-25G OR61423-5G OR61423-100G
APOSOR61423-1GEA 14.7 EUR InStock
APOSOR61423-1G APOSOR61423-25G APOSOR61423-5G APOSOR61423-100G
Acide 4-amino-3-chlorobenzoïque 97%
Acide 4-amino-3-chlorobenzoïque
Formule: C₇H₆ClNO₂
MW: 171,58 g/mol
Point de fusion: 224…229 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00460423
Numéro CAS: 2486-71-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité