(S)-Isopropyl-2-aminopropanoate hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (S)-Isopropyl 2-aminopropanoate hydrochloride, (S)-2-Aminopropionic acid Isopropyl ester hydrochloride, L-Alanine Isopropyl ester hydrochloride, H-Ala-OiPr·HCl, Isopropyl (S)-2-Aminopropionate hydrochloride
OR61429-100G OR61429-25G
APOSOR61429-100GEA 42.2 EUR InStock
APOSOR61429-100G APOSOR61429-25G
(S)-Isopropyl-2-aminopropanoate hydrochloride
(S)-Isopropyl-2-aminopropanoate hydrochloride
Formule: C₆H₁₃NO₂·HCl
MW: 167,6 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08059709
Numéro CAS: 62062-65-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité