3-(4-Chlorophenyl)-1-methyl-1H-pyrazol-5-amine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR6143-250MGEA 14.7 EUR InStock
APOSOR6143-250MG APOSOR6143-10G APOSOR6143-1G
3-(4-Chlorophenyl)-1-methyl-1H-pyrazol-5-amine
3-(4-Chlorophenyl)-1-methyl-1H-pyrazol-5-amine
Formule: C₁₀H₁₀ClN₃
Point de fusion: 150…152 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00084872
Numéro CAS: 126417-82-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité