1,8-Dihydroxy-9,10-anthraquinone 98+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1,8-DihydroxyanthraquinoneDantrone
APOSOR61434-100MGEA 14.7 EUR InStock
APOSOR61434-100MG APOSOR61434-10G APOSOR61434-25G
1,8-Dihydroxy-9,10-anthraquinone 98+%
1,8-Dihydroxy-9,10-anthraquinone
Formule: C₁₄H₈O₄
MW: 240,22 g/mol
Point de fusion: 190…195 °C
Point d'éclair: >200 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001211
Numéro CAS: 117-10-2
EINECS: 204-173-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité