4,6-Dichloropyridin-3-amine 97+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Amino-2,4-dichloropyridine
OR61439-5G
APOSOR61439-5GEA 162 EUR InStock
APOSOR61439-5G
4,6-Dichloropyridin-3-amine 97+%
4,6-Dichloropyridin-3-amine
Formule: C₅H₄Cl₂N₂
MW: 163,001 g/mol
Point de fusion: 80…85 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00234054
Numéro CAS: 7321-93-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité