2,7-Dibromofluorene
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR6144-100GEA 56.8 EUR InStock
APOSOR6144-100G APOSOR6144-250G APOSOR6144-25G APOSOR6144-500G
2,7-Dibromofluorene
2,7-Dibromofluorene
Formule: C₁₃H₈Br₂
MW: 324,01 g/mol
Point de fusion: 164…167 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00019048
Numéro CAS: 16433-88-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité