3-Bromo-4-iodoanisole 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Bromo-1-iodo-4-methoxybenzene
OR61448-1G OR61448-5G OR61448-25G
APOSOR61448-1GEA 24.8 EUR InStock
APOSOR61448-1G APOSOR61448-5G APOSOR61448-25G
3-Bromo-4-iodoanisole 97%
3-Bromo-4-iodoanisole
Formule: C₇H₆BrIO
MW: 312,9304 g/mol
Point d'ébullition: 90 °C/2mmHg
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD12547848
Numéro CAS: 466639-53-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité