2,1,3-Benzothiadiazole-4-ylamine 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 4-Aminobenzo-2,1,3-thiadiazole, 4-Aminopiazthiole, Benzo[c][1,2,5]thiadiazol-4-amine, 4-Amino-2,1,3-benzothiadiazole
OR6147-1G OR6147-5G
APOSOR6147-1GEA 43.5 EUR InStock
APOSOR6147-1G APOSOR6147-5G
2,1,3-Benzothiadiazole-4-ylamine 95+%
2,1,3-Benzothiadiazol-4-ylamine
Formule: C₆H₅N₃S
MW: 151,19 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005810
Numéro CAS: 767-64-6
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité