6-Cyano-2-naphthol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR61500-25GEA 183 EUR InStock
APOSOR61500-25G APOSOR61500-5G
6-Cyano-2-naphthol
6-Cyano-2-naphthol
Formule: C₁₁H₇NO
MW: 169,1794 g/mol
Point de fusion: 165,5…170.5 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01863480
Numéro CAS: 52927-22-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité