3-Tolualdéhyde 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: m-Tolualdehyde, 3-Methylbenzaldehyde, m-Tolylaldehyde
OR61503-100G OR61503-500G OR61503-1KG
APOSOR61503-100GEA 46.4 EUR InStock
APOSOR61503-100G APOSOR61503-500G APOSOR61503-1KG
3-Tolualdéhyde 98%
3-Tolualdéhyde
Formule: C₈H₈O
MW: 120,15 g/mol
Point d'ébullition: 198…200 °C
Densité: 1.019 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 78 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003374
Numéro CAS: 620-23-5
EINECS: 204-617-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité