Acide (S)-(-)-3-acétylthio-2-méthylpropionique 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
APOSOR61506-1GEA 288 EUR InStock
APOSOR61506-1G APOSOR61506-5G
Acide (S)-(-)-3-acétylthio-2-méthylpropionique 98%
Acide (S)-(-)-3-acétylthio-2-méthylpropionique
Formule: C₆H₁₀O₃S
MW: 162,21 g/mol
Point d'ébullition: 131…132 °C/2,25mmHg
Point de fusion: 5 °C
Densité: 1,178 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: >112,8 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 76497-39-7
EINECS: 278-480-8
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité