tert-Butyl-3-aminoazetidine-1-carboxylate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 3-Amino-1-Boc-azetidine, tert-Butyl 3-aminoazetidine-1-carboxylate, 1-BOC-3-aminoazetidine
OR6152-25G OR6152-5G
APOSOR6152-25GEA 84.1 EUR InStock
APOSOR6152-25G APOSOR6152-5G
tert-Butyl-3-aminoazetidine-1-carboxylate 97%
tert-Butyl-3-aminoazetidine-1-carboxylate
Formule: C₈H₁₆N₂O₂
MW: 172,23 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01861753
Numéro CAS: 193269-78-2
ONU: 2735
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité